安全性情報
1078799
USP
Bupropion Hydrochloride Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO2
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bupropion
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc(ccc1)C(O)C(=O)C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
InChI Key
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bupropion Hydrochloride Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1078799-30MG:
1078799-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)