Merck
1134073
USP
Cimetidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N6S · HCl
CAS番号:
分子量:
288.80
Beilstein:
5668216
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cimetidine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
InChI Key
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH2(3274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cimetidine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cimetidine Injection
  • Cimetidine in Sodium Chloride Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1134073-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Rieko Oshima et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(2), 296-304 (2014-12-01)
5'-Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) is a key molecule of metabolic enhancement in skeletal muscle. We investigated whether metformin (MET) acts directly on skeletal muscle, is transported into skeletal muscle via organic cation transporters (OCTs), and activates AMPK. Isolated rat