Merck
1154015
USP
1-メチルピペラジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Methylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
102724
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.5 (vs air)
APIファミリー
cyclizine
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cyclizine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Cyclizine Hydrochloride
  • Cyclizine Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
88.7 °F - closed cup
引火点(℃)
31.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1154015-50MG:
試験成績書(COA)