APIファミリー
desogestrel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@H]4[C@@H](CC3)C=CCC4)C(=C)C2)CC1)CC)C#C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,6,8,16-20,23H,3-4,7,9-14H2,1H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
InChI Key
RSMGIILCLKIXNG-JASYKLOUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1173246-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)