安全性情報
1184027
USP
Diatrizoic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Acetamido-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-(Acetylamino)-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7I3N2O3
CAS番号:
分子量:
571.88
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diatrizoic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-2(15)14-8-5(11)3(9(16)17)4(10)7(13)6(8)12/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
XCNHOBHCZBIGJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diatrizoic Acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diatrizoate Meglumine
  • Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Injection
  • Diatrizoate Meglumine Injection
  • Diatrizoate Sodium
  • Diatrizoate Sodium Injection
  • Diatrizoic Acid
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1184027-50MG:
試験成績書(COA)