APIファミリー
ethambutol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
InChI Key
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
エタンブトールは薬剤耐性の発現を減らすため他の抗生物質と併用した結核の治療に使用される抗マイコバクテリア薬です。エタンブトールは多剤耐性結核(MDR-TB)の調査に中国の最も発生率が高いエリアで使用されました。
生物化学的/生理学的作用
エタンブトールは活発に成長しているTB細菌に対して静菌性です。ミコール酸は、アラビノガラクタンのD-アラビノース残基の5'-ヒドロキシル基に付着し、細胞壁にミコリル-アラビノガラクタン-ペプチドグリカン複合体を形成します。エタンブトールは、アラビノシルトランスフェラーゼ、特にMycobacterium(マイコッバクテリウム属)のアラビノシルトランスフェラーゼを阻害し、マイコアクテリアの細胞壁に含まれるアラビノガラクタンの生合成を妨げて細胞壁の透過性を増大させることによってアラビノガラクタン合成を妨げます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1257007-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック