Merck
1286060
USP
ホルモノネチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-ヒドロキシ-3-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-ヒドロキシ-3-(4-メトキシフェニル)クロモン, 7-ヒドロキシ-4′-メトキシイソフラボン, ダイゼイン 4'-メチルエステル, ビオカニンB, ホルモネチン, ホルモノネトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4
CAS番号:
分子量:
268.26
Beilstein:
237979
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
formononetin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI Key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アカツメクサに含まれるイソフラボンです。ランブル鞭毛虫(Giardia lamblia)感染に対し、腸粘膜からの栄養型の除去を誘発することにより、少なくとも部分的には有効です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1286060-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)