APIファミリー
gonadorelin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N
InChI
1S/C55H75N17O13/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI Key
XLXSAKCOAKORKW-AQJXLSMYSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Gonadorelin Hydrochloride is a synthetic polypeptide hygroscopic hormone that possesses the ability to trigger the secretion of luteinizing hormone from the hypothalamus.
アプリケーション
Also used to prepare standard, system suitability, and standard stock solution during the assay, and impurity analysis of Gonadorelin Hydrochloride and Gonadorelin for Injection.
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)