安全性情報
1311000
USP
Homatropine methylbromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Homatropine methobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24BrNO3
CAS番号:
分子量:
370.28
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
homatropine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FUFVKLQESJNNAN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Homatropine methylbromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Homatropine Methylbromide Tablets
  • Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1311000-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Gustavo Dos Reis et al.
Stress (Amsterdam, Netherlands), 17(4), 362-372 (2014-06-07)
Restraint stress (RS) is an experimental model to study stress-related cardiovascular responses, characterized by sustained pressor and tachycardiac responses. We used pharmacologic and surgical procedures to investigate the role played by sympathetic nervous system (SNS) and parasympathetic nervous system (PSNS)