Merck
1444279
USP
ミルタザピン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2,3,4,10,14b-ヘキサヒドロ-2-メチルピラジノ[2,1-a]ピリド[2,3-c][2]ベンゾアゼピン, ミルタザピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3
CAS番号:
分子量:
265.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mirtazapine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI Key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mirtazapine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mirtazapine Tablets
  • Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
  • Mirtazapine Compounded Oral Suspension, Veterinary
生物化学的/生理学的作用
ミルタザピンは、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)です。ミルタザピンは、選択的アドレナリンおよびセロトニン受容体を作動させるため、NE放出と5-HT1A媒介セロトニン信号の両方が増加します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1444279-350MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mirtazapine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 2976-2976 (2021)
Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(2), 2980-2980 (2020)
Mirtazapine Compounded Oral Suspension, Veterinary
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 2977-2977 (2019)
Hun Soo Chang et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 34(4), 446-454 (2014-06-10)
We tested for the association of HTR1A and 5-HTT genetic polymorphisms with treatment response to mirtazapine and evaluated the interactive effect between the polymorphisms in 283 patients with major depressive disorder. Korean subjects with diagnosis of major depressive disorder using
Carolina Muguruza et al.
Neuropharmacology, 86, 311-318 (2014-08-26)
Several studies have demonstrated alterations in serotonin 5-HT2A (5-HT2AR) and glutamate metabotropic mGlu2 (mGlu2R) receptors in depression, but never in the same sample population. Recently it has been shown that both receptors form a functional receptor heterocomplex that is altered