安全性情報
1460339
USP
Nepafenac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-Benzoylindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11NO2
CAS番号:
分子量:
237.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
nepafenac
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
APGQYYFHBPQPTL-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Nepafenac Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1460339-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)