安全性情報
1466641
USP
N-Nitrosodibutylamine (NDBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O
CAS番号:
分子量:
158.24
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
N-Nitrosodibutylamine (NDBA) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity solutions to determine NDBA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc.) by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1466641-1ML:4548173370866
文書ライブラリにアクセスする
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
資料
ニトロソアミン類不純物試験、世界の規制、サンプル調製・分析用のフィルター選択における重要な考慮事項の概要。
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.