Merck
1597005
USP
キニーネ ヘミ硫酸塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
キニーネ 硫酸塩 (2:1) (円) 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
391.47
Beilstein:
6113937
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
quinine
分子量
monograph mol wt. 782.94
メーカー/製品名
USP
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI Key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(C20H24N2O2)2 . H2SO4 . 2H2O
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Quinine sulfate is the sulfate salt of quinine, an alkaloid, obtained from the bark of Cinchona species.
アプリケーション
Quinine sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Quinine Sulfate Capsules
  • Quinine Sulfate Tablets
生物化学的/生理学的作用
カリウムチャネル遮断薬。抗マラリア剤、抗コリン剤、降圧剤、血糖降下剤です。元は南米のキナ科樹木から単離されたアルカロイドです。ミトコンドリアのATP調節性カリウムチャネルを阻害します。マラリア寄生虫の生体内で結晶化されたヘムであるヘモゾインの代謝の研究、およびヘム(FP)複合体の毒性の研究に用いられます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1597005-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quinine sulfate
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 37(3), 3818-3818 (2018)
Determination of quinine sulfate in extemporaneous suspension by stability indicating high performance liquid chromatography
Jeadkong S, et al.
Research Journal of Pharmacy and Technology, 10(6), 1603-1610 (2017)