Merck
1605500
USP
ロピバカイン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ロピバカイン 塩酸塩 一水和物, (2S)-N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-プロピル-2-ピペリジンカルボキサミド 塩酸塩 一水和物, (S)-N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-プロピルピペリジン-2-カルボキサミド 塩酸塩 一水和物, ナロピン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26N2O · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
328.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ropivacaine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
InChI Key
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ropivacaine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
  • Ropivacaine Hydrochloride
  • Ropivacaine Hydrochloride Injection
生物化学的/生理学的作用
ブピバカインよりも心毒性が低い局所麻酔薬であり、神経線維の細胞膜を通じたナトリウムイオンの内向きの移動を阻害することにより、神経線維に沿ったインパルスの伝播を可逆的に遮断します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1605500-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)