Merck
1611729
USP
Selamectin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Selamectin, (5Z)-25-Cyclohexyl-4′-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)avermectin A1a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H63NO11
CAS番号:
分子量:
769.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
selamectin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
O/N=C1[C@]2([H])[C@]3(O)[C@@](C(O[C@@H]4C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C3\CO2)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)([H])C=C\1C
InChI
1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
InChI Key
AFJYYKSVHJGXSN-XHKIUTQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1611729-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Selamectin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2663
Selamectin
USP
USP
1443806
Milbemycin oxime