安全性情報
1614705
USP
Sodium stearyl fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(E)-2-Butenedioic acid monooctadecyl ester sodium salt, Sodium octadecyl fumarate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H39NaO4
CAS番号:
分子量:
390.53
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium stearyl fumarate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
InChI Key
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium stearyl fumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1614705-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
M A Garcia Marquez et al.
Pharmaceutica acta Helvetiae, 67(2), 50-56 (1992-01-01)
In this research we study the influence of two lubricants-Magnesium Stearate and Pruv--on the tablets elaboration of Cimetidine, Ranitidine, Famotidine and Pirenzepine by direct compression. The presence of 0.5% of lubricants improved the flow of all the formulations, but especially