Merck
アルブミン・輸送タンパク質
ウシ血清アルブミン(BSA)タンパク質複合体のカラフルで直感的な画像。BSAタンパク質の複合体の構造を目立たせ、その重要な輸送タンパク質、タンパク質標準物質、細胞培養サプリメントとしての役割を強調している。この画像は、さまざまな生物学的プロセスにおけるBSAの意義およびバイオテクノロジーの分野におけるその重要性を強調している。
多くの分子は、複合体を形成していない状態では、不安定または不溶性です。in vitroでは、さまざまな重要な低分子やタンパク質を結合、捕捉および安定化するために、アルブミンやその他の担体タンパク質がしばしば用いられます。アルブミンは、動物の体液および組織に存在する単純な水溶性タンパク質で、わずかに植物にも含まれています。アルブミンは、治療用モノクローナル抗体および組換えタンパク質のバイオ製造に用いられます。
私たちは、細胞培養、タンパク質定量、酵素の安定化、ELISAおよび抗体関連プロセスを含む、さまざまなアプリケーション用のアルブミンを包括的に取り揃えています。また、さまざまな由来のアルブミンに加えて、これらの必須のタンパク質をさまざまな製品形態で取り揃えています。
セクションの概要
細胞培養用アルブミン
アルブミン、特にウシ血清アルブミン(BSA)由来のアルブミンは、多くの無血清培養系、なかでもハイブリドーマまたはチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞の無血清培養系の重要な成分の1つです。細胞培養培地中でアルブミンは、細胞にとって不可欠な物質を結合して、細胞に供給する働きを果たしています。すべてのアルブミンが培養培地中で同じ有効性を示すわけではないため、細胞培養用には試験済みのものを選ぶことをお勧めします。
ウシ血清アルブミン(BSA)
ウシ血清アルブミン(BSA)の容器とその横の小型バイアル。これはラボでよく見られるセットアップで、BSAはその安定性と生物学的反応に干渉しないことから、さまざまな生化学的用途で用いられている。バイアルは、正確な量のBSAを保存し、必要に応じて使用できることを示している。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、球状タンパク質(分子量:約66 kDa)であり、その安定性と生物学的反応に干渉しないことから、数多くの生化学的用途で用いられています。BSAの構造は、約583アミノ酸残基からなる単一のポリペプチド鎖で、糖鎖を持っていません。BSAのタンパク質構造、分子量、性質および用途に関する詳細は、私たちのBSAの物理的特性およびアプリケーションガイドをご参照ください。
BSAは、アルブミン製品のなかでも代表的な製品であり、数多くの用途で用いられています。さまざまなウシ血清由来アルブミン製品の純度は95~99%の範囲です。私たちは、Cohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックおよびクロマトグラフィーなどさまざまな主要方法で精製したBSAを製造および販売しています。その他の精製ステップとして、結晶化や活性炭ろ過などがあります。ご参考までに、私たちのBSAの製造方法を以下に示します。
  • クロマトグラフィー精製されたアルブミンでは、エタノールおよび熱ショック分画法の場合と比べて、高度に保存された天然型タンパク質構造がより多く保存されています。
  • エタノールおよび熱ショックを組み合わせたCohn分画法では、最初の精製過程後に加熱し、アガロース電気泳動でさらにアルブミンの純度を99%以上とします。
  • エタノール分画法は、エタノール濃度、pHおよび温度を調節して分画化する方法です。熱ショック法とは異なり、この方法では低温が保たれるために、タンパク質が変性せず、天然型のアルブミンの構造と機能が保存されます。
  • 熱ショック分画法の加熱およびpH調製プロセスの際は、タンパク質安定剤を添加します。安定剤の添加により、アルブミンは65ºCを超える熱に耐えられるようになりますが、その他の血漿タンパク質はほとんどこのプロセスで変性し、沈殿するため、純度の高いアルブミンが得られます。
ヒト血清アルブミン(HSA)
ヒト血清アルブミン(HSA)は、ヒト血漿中に最も多量に存在する、(アミノ酸組成に基づき)分子量約66 kDaのタンパク質です。血清アルブミンは、「CohnのフラクションV」と呼ばれることがあります。これは、冷エタノール沈殿を使用して血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn法で、血清アルブミンが第5エタノール画分に認められることに由来しています。それ以来、「CohnのフラクションV」という用語は、調製の方法にかかわらず、血清アルブミンを説明するために使用されています。私たちは、従来のCohn法の冷エタノール分画法および熱ショック法を用いて、ヒト血清アルブミンを製造しています。また天然型および組換えHSAの粉末および液体を両方取り揃えています。
その他のアルブミン製品
私たちのポートフォリオには、ヒトやその他の非ウシタンパク質を必要とする特定のアプリケーション用のアルブミン製品も含まれます。ヒト組換えアルブミンおよび非動物由来(ACF)アルブミンの緩衝水溶液および凍結乾燥品を取り揃えています。以下の動物由来アルブミンも取り揃えています。
  • ニワトリ卵白
  • マウス血清
  • ラット血清
  • ブタ血清
  • ヒツジ血清
アルブミンは高純度かつ水溶性に優れています。タンパク質定量アッセイにおけるバックグラウンド値が低いことを保証します。バイオプロセスへの干渉はごくわずかです。
トランスフェリン・トランスフェリン代替物
細胞は、細胞外環境由来の酸素と結合するために鉄を必要とします。トランスフェリンは、培養液中の鉄の取り込みとその後の細胞内への輸送を促進する、血清中に存在する一本鎖の糖タンパク質です。  トランスフェリンは、培養細胞に鉄分を供給する生理学的に最適な方法であるため、モノクローナル抗体などのバイオ医薬品の製造に欠かせませんでしたが、動物を使用しない、よりリスクの低いシステムにより、トランスフェリンに代わる低分子化合物がバイオ製造に採用されるようになりました。このようなトランスフェリン代替物の多くは鉄キレート剤ですが、鉄の酸化還元サイクルを管理しないため、酸化ストレスの原因となります。したがって、培養系では適切なプロトコルで使用しなければなりません。  私たちは細胞培養用試薬として、一連のトランスフェリンおよびトランスフェリン代替物を取り揃えています。 