Merck
ウシ血清アルブミン(BSAタンパク質)
画像は、個々の分子が赤色、オレンジ色、黄色に色付けされたグレープの房に似た分子構造を示している。
ウシ血清アルブミン(BSA)は一本鎖アミノ酸で構成される単量体タンパク質(分子量66.5 kDa)であり、ウシの血液中に存在します。血漿の主成分であるBSAは肝臓で産生されます。
BSAは、生化学的用途や組織培養培地における添加剤としてラボでよく用いられます。タンパク質は細胞外液量を安定化させ、ステロイド、脂肪酸および甲状腺ホルモンなどの低分子のキャリアとして働きます。BSAは、薬剤開発、タンパク質精製、食品加工を含むさまざまな研究・工業用途でも用いられます。毒性も抗原性もありませんので、ヒトやその他の動物に免疫反応を引き起こさないと推測されます。そのため、一般に、研究・工業用途で使用しても安全だと考えられています。
私たちは、細胞培養、IHC、ELISA、フローサイトメトリーなどのさまざまなアプリケーションに使用され、また、それらのアプリケーションに関する査読済み論文が発表されている種々のBSA製品を提供しています。私たちのBSA製品は研究目的にも製造目的にも適しています。
セクションの概要
BSAをタンパク質標準品として使用
BSAはしばしば、血漿サンプル中の総タンパク質量の測定など、定量アプリケーション用のタンパク質標準品として用いられます。BSAはすぐに入手でき、精製しやすく、安定性が高く、酵素活性がほとんどないため、タンパク質アッセイ用の標準物質としても用いられることが多いです。
BSA分画法
BSAは低エタノール分画法または熱ショック分画法で精製できます。私たちは、低エタノール分画法および熱ショック分画法で精製した、凍結乾燥粉末タイプや異なる濃度の液体タイプなど、さまざまなタイプのBSAを提供しています。精製BSAは、細胞および組織培養、ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティングの際に、また、キャリアタンパク質として、さらには、ELISAなどの免疫測定法において、抗体またはその他のタンパク質の非特異的結合を阻害するためのブロッキング剤としてよく用いられます。溶液中の酵素およびその他のタンパク質を安定化させ、栄養強化のための細胞培養培地でタンパク質添加剤として働きます。さらに、精製BSAは安定性と持続性を高める目的で抗体溶液に添加されます。
ウシ血清アルブミン画分V
ウシ血清アルブミン画分V(BSA-FV)は高度精製したBSAです。純度が高く(通常、98%超)、他のタンパク質または汚染物質は検出不能なレベルです。BSA-FVは、精製酵素の安定化剤およびELISA測定時のサイトブロッキング試薬として用いられます。
Probumin Bovine Serum Albumin
Probumin bovine serum albuminは、緩衝液、非特異的ブロッキング、タンパク質安定化、その他の診断アプリケーションに広く用いられているBSA製剤です。Probumin BSA製品は、広範な検査済みの高純度粉末または30%溶液として社内製造されています。用途に応じて結晶グレード、試薬グレード、ライフサイエンスグレード、診断グレード、微生物グレードなど、さまざまなグレードがあります。BSAのさまざまな用途を考慮し、分子、フォーマット、方法およびアプリケーションに関するよくある質問と回答 を示します。
Probumin BSAは、FDAおよびEMAに承認された多くのバイオ医薬品、医療機器、動物用ワクチンおよび診断用アッセイによく用いられるMQ300品質水準の製品ファミリーです。イリノイ州カンカキーにある私たちのProbumin BSA製造施設は、ISO9001:2015品質マネジメントシステムの下で稼働し、欧州の規制に準じた(EU)No. 142/2011適合施設です。MQ300水準の製品として、各ロットのBSAに、完全な製品の試験および規格を詳述した分析証明書をお付けします。ご要望に応じて、EDQM適合証明書を発行します。原産地証明も発行できます。
製造プロセスの一環として、純度、IgG、脂肪酸、エンドトキシン、プロテアーゼおよび外来性物質試験を含むいくつかの品質規格試験を実施しています。