電気合成
電気合成(電気化学合成)とは、電気エネルギーを利用して化学反応を起こさせ、新しい化合物を生成させる合成技術です。電気化学合成には、新規の反応性、高い官能基耐性、化学選択性、および他の手段では製造することが困難な高度官能化または錯化合物を合成する能力など、多くの利点があります。有機電解合成は、不安定であったり、分離が困難な反応中間体を生成し、その中間体を用いたさらなる電気化学反応を通じて、より複雑な分子を生成することができます。加えて、電気を使用することで高価で毒性の高い試薬を使用する方法の代替となり得ることから、グリーンケミストリーの原則に従って、合成をより効率的、クリーンかつ安価に完了させることができます。
詳細はこちら
Faraday Lab:電気合成ワークステーション(日本国内取扱いなし)
Faraday Lab:電気合成ワークステーション は、電気化学合成のために接続すればすぐに使用できる電力コントローラーです。3つの実験タイプ(定電流、定電圧、CV)ならびに反応データの保存・エクスポート機能を備えたFaraday Labは、電気合成に初めて取り組むお客様に最適です。Faraday Labは、メルクのSynLectro™有機電解合成プラットフォームを含めたラボ製品や電極の構成に幅広く対応しています。
関連製品資料
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.