Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置の消耗品
私たちのラボ用超純水・純水製造装置専用の消耗品は、前処理および精製から保管および採水まで、超純水製造プロセスのすべてを網羅しています。以下の表から、お客様の超純水・純水製造装置に必要なカートリッジ、UVランプ、フィルターおよびポリッシャーを見つけてください。
Milli-Q®超純水・純水製造装置の消耗品の利点は以下の通りです。
- さまざまな水質に適合
- 用途に合った一貫した、信頼性の高い水質
- 厳格な品質保証プロトコルに基づいた検証
- ISO 9001認証製品
- お客様のMilli-Q®超純水・純水製造装置に完全に合った設計
- ドレインキャップでカートリッジの廃棄時の影響を軽減
主な製品カテゴリー
超純水・純水製造装置の消耗品を期限内に交換しなくてはならない理由とは?
精製カートリッジやその他の消耗品は、汚染物質の除去または汚染の防止が目的で、超純水・純水製造過程で中核的な役割を果たしています。交換することで供給される純水の水質を守り、装置のダメージを防止します。
高品質の超純水・純水を一貫して確保するため、また超純水・純水製造装置をより長くお使いいただくためには、ISO 9001認証の消耗品を期限内に交換することが不可欠です。
超純水・純水製造装置の消耗品を期限内に交換することにより、以下のことが可能になります。
- 水質の保証
- システムのダメージや汚染の防止
- バリデーション基準の達成
- お客様の実験結果の完全性の保護
カートリッジと最終フィルターで水質に対応
NEW! カートリッジは、供給純水に対応できるようになりました
IPAK Meta® およびIPAK Quanta® のポリッシャーカートリッジは、供給純水の水質に対応できるようになりました。
Milli-Q® IQシステムやEQシステムの場合、以下を給水に使用してください。
- Elix® 純水、性能に影響を与えずに樹脂ミックスを減らしました。カートリッジ交換は年1回のままです。
- Non-Elix® 純水、難しい給水条件下で超純水の一貫した品質を確保するために、樹脂ミックスを改良しました。
アプリケーションPOD-Pak™は、研究用途に水質を適合
お客様のラボでは、さまざまな用途で超純水・純水をお使いですか?私たちのアプリケーションPOD-Pak™は、お客様のさまざまな用途や最も厳格な要件のニーズを満たす優れたソリューションです。特定の種類の汚染物質を標的とするPOD-Pak™フィルターまたはポリッシャーにより、Q-POD®ディスペンサーまたはE-POD®ディスペンサーで、これらの汚染物質が除去されます。複数の種類の超純水または純水が必要な場合は、それぞれのディスペンサーユニットにPOD-Pak™を接続するだけです。
POD-Pak™には以下の品目があります。
- Millipak™ および滅菌済みMillipak™ Gold 0.22 µmフィルター:微生物および粒子を含まない水
- Biopak®ポリッシャー:パイロジェン、ヌクレアーゼ、プロテアーゼ、微生物を含まない水
- VOC-Pak™ ポリッシャー(日本国内取扱いなし):揮発性有機化合物に関する分析用水
- EDS-Pak®ポリッシャー:内分泌かく乱物質に関するアプリケーション用水
- LC-Pak® ポリッシャー:超微量有機物質の高感度アプリケーション用水
消耗品供給契約による計画的な消耗品交換
お客様のMilli-Q® 超純水・純水製造装置の性能を良い状態に保つとともに注文を簡単にしましょう。消耗品供給契約(CSA)により、常に適切な消耗品が必要なタイミングで届き、簡単に購入できます。お客様の水質を保証するための、非常に簡単で、非常に経済的かつ信頼性の高いソリューションです。
- 1回のみの発注
- 自動配送
- 有効期限切れを回避
- お得な価格
- 柔軟な調整
- 追跡可能なISO 9001認証の消耗品のみ
e-Sure RFIDタグによるデータトレーサビリティの保証
e-Sureタグにより、不可欠なデータトレーサビリティを提供します。RFIDテクノロジーに基づくデジタルマーキングはほとんどの消耗品についており、品質と安全性の保証、およびトレーサビリティを提供します。
- システムメモリに消耗品データおよびイベントが自動的に記録されます
- システムインターフェースで消耗品の状態を直接モニターできます
関連製品資料
- Flyer: Consumables Supply Agreement
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
- Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.