Merck
Hamilton®シリンジ
Hamilton<sup>®</sup>シリンジ 700シリーズ
Hamilton®のガラスシリンジは、その高品質な素材と熟練した製造技術により、信頼性の高い分析のために最高の性能を提供します。スタンダードタイプおよびカスタムタイプのシリンジ製品を包括的に提供しています。Hamilton®のシリンジは、公称容量の±1%以内の精度と、全目盛り容量の80%で測定して、1%以内の精度を保証するように製造されています。バレルとプランジャーの寸法設計は、高い精度と正確さを保証するものです。
詳細はこちら
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hamilton® ガスタイトシリンジ
ガスタイトシリンジは、液体と気体の両方に対応するよう設計されて、精密加工されたPTFEプランジャーチップにより、漏れのないシールを実現しています。先端がしっかりとフィットするため、シリンジバレルを効果的に洗浄でき、残留していたサンプルが除去されます。この機能は、沈着物が形成され、プランジャーの動きが悪くなる可能性を最小限に抑えるため、不均質なサンプルを扱う場合に役立ちます。本シリーズのシリンジは、100 μLから100 mLまでの分注に最適です。
Hamilton® マイクロシリンジ
マイクロシリンジは、液体専用として設計されており、手作業で取り付けられたステンレス製プランジャーと細かい穴があいたシリンジバレルが特徴です。これらのシリンジは、沈殿したり、ガラスと結合したりする傾向がない、均質なサンプルの扱いに最適です。
Hamilton® TLCシリンジ
薄層クロマトグラフィー (TLC)用のシリンジは、ニードルの先端から3/4インチまでがPTFEコーティングされています。このコーティングによって、ニードルと液体間の表面張力が低下し、再現性のあるサンプルスポッティングに理想的です。TLCシリンジには、固定ニードル(SNTLC)と、標準的な取り外し可能なニードル(RN)シリンジに装着可能な交換ニードルの2種類のオプションがあります。
Hamilton® サンプルロックシリンジ
Hamilton® サンプルロックシリンジを使用すれば、蒸発による損失や環境汚染を防げるため、液体または気体サンプルを安全に採取、保管、輸送、分析できます。これらのシリンジは、50 μLから100 mLまでの各種サイズで提供しています。開閉が楽なバルブと、サンプルの損失やプランジャーの吹き出しを効果的に防ぐポジティブリアストップを備えています。さらに、サンプルロックバルブは、オプションでオスルアーおよびメスルアーロックアダプターネジを備えており、各種コネクターやフィッティングとの互換性を保証します。