グラインダー・ホモジナイザー
サンプルは、化学的および物理的な分析手法を実行するために、分析上の細かさと均一性が適切な程度になるまで均質化しなければなりません。適切なサンプル調製は、処理能力(スループット)、データ品質、および分析コストに影響を与えます。ほぼあらゆる材料のきめの粗い、中程度、微細および超微細な紛砕用のラボ用ミル、グラインダー、ソニケーター(超音波処理器)、およびホモジナイザーを包括的に幅広く取り揃えています。これらのツールは、化学、法科学、医薬品製造、食品検査、材料科学、環境分析、およびライフサイエンスの用途などにラボで使用します。
- 篩(シーブ)は、粒子をサイズごとに手動で分離するのに使用されるメッシュ機器です。
- ミルとグラインダーは、粉砕、圧潰、または切断によって乾燥または湿潤サンプルをより小さな粒子に破壊するために使用します。
- ブレードは、サンプルをより細かい粒子に切断するためにミルで使用します。
- 携帯型および卓上型ホモジナイザーは、さまざまな方法を用いて化学的または生物学的サンプルを完全にブレンドします。
- ソニケーターは、ラボでの抽出方法において、音響エネルギーを用いて粒子を攪拌するホモジナイザーです。プローブが取り付けられており、さまざまなサンプル量を効率的に均質化するために切り替えることができます。
詳細はこちら
ミル
ラボ用ミルは、硬くて砕けやすい物質のバッチ粉砕および乾式粉砕に最適です。特にトウモロコシや小麦などの種子の粉砕に適しています。
携帯型グラインダー
均質化後も核が無傷のままである細胞研究用に設計されたDWK KIMBLE® Dounce All-Glass組織グラインダーから、Benchmark Scientific社の携帯型ローターステーターホモジナイザーD1000まで、さまざまな携帯型グラインダーを提供しています。このグラインダーは、液体中のサンプルを可変速度ローターを備えたジェネレータープローブに引き込み、次にステーターのスロットから押し出すことによって働きます。また、このグラインダーは、サンプルの機械的せん断を実現し、生物学的サンプルを迅速に均質化、乳化、懸濁、および破壊するように設計されています。
乳鉢・乳棒
乳鉢と乳棒は、大きくて硬いサンプルに効果を発揮するように設計されており、表面が洗剤耐性、耐熱性、または完全に不浸透性であるため、さまざまな素材に利用できます。
粉砕樹脂
Molecular Grinding Resin™ は、DNA、RNA、およびタンパク質の抽出を目的として生物学的サンプルを効果的に粉砕するために特別に開発されました。この樹脂は高い張力の微粒子であり、核やその他の細胞小器官を効果的に破壊します。Molecular Grinding Resin™ はタンパク質や核酸に結合しません。生物学的サンプルとMolecular Grinding Resin™ を混合し、サンプルを粉砕または均質化するだけです。
ソニケーター
超音波プロセッサーは、細菌や胞子の細胞破壊に最良の選択肢です。超音波プロセッサーは、触媒反応の加速、有機供与元からの毒素や酵素の抽出、困難な化合物の可溶化、および0.01 mmサイズへの乳化に使用できます。
卓上型ホモジナイザー
Benchmark Scientific社のBeadBug™ ホモジナイザーを使用すると、使い捨ての2 mLスクリューキャップマイクロチューブ内のサンプルを同時に均質化できます。最適化された混合運動は、硬化したマイクロビーズからの絶え間ない高速衝撃により、急速な細胞破壊を引き起こします。3または6サンプルの容量があるため、低から中程度のスループットのラボに最適な機器です。