ポリマーマイクロスフェア・ナノ粒子
ポリマーナノ粒子やマイクロスフェア、リポソームなどを用いた新規薬物送達システムは、治療薬の効果を高める上で大きな可能性を秘めています。生体適合性に優れた生分解性ポリマー、たとえば乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA:poly(lactic-co-glycolic acid))、ポリ乳酸(PLA)およびポリカプロラクトン(PCL)は、particulate DDSの開発に広く使用されています。医薬品有効成分(API)は、低分子であれ生体化合物であれ、マイクロスフェアやナノ粒子を利用してカプセル化するか粒子表面へ付着させることで、持続的放出や標的化薬物送達、早期分解からのAPI保護など、特定の薬物送達用途に使用することができます。生分解性ナノ粒子やマイクロ粒子に薬物を充填して投与すると、生体適合性ポリマーは生体内でエステル骨格の加水分解により無害な生成物に分解されます。適切な種類のポリマーを選択し、カプセル化プロセスを調整することで、薬物の放出速度を調節することができます。
関連製品資料
- Article: Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
- FAQs: Drug Delivery
ドラッグデリバリーシステム(DDS)技術についてのよくあるご質問を掲載しました。薬物送達戦略やミセルの安定化、ナノ担体の大きさ、カプセル化など関する基礎的な情報をご紹介します。
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
This handbook is a guide for surface modification and bioconjugation of inorganic nanomaterials with applications in diagnostics.
- Article: RAFT Polymerization Procedures
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Article: RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
RAFT重合の概略とアルドリッチにて販売しているRAFT剤のご紹介です。RAFT重合はリビングラジカル重合の一種であり、適切なRAFT剤を用いることで、狭い分子量分布で高い鎖末端官能基率のポリマーを合成することができます。
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
シグマアルドリッチより販売している切り替え可能なRAFT剤のご紹介です。RAFT剤のプロトン化・脱プロトン化によって、より簡便にブロック共重合体の精密合成が可能になります。
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
Controlled radical polymerization, which provides exquisite tuning of macromolecular size, structure, composition and architecture, with experimental convenience, has become one of the most indispensable tools for polymer chemists.
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
デンドロンおよび超分岐ポリマーは複数の末端基を有する樹枝状高分子で、デンドリマーと共にライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています。
Degradex™ポリマーマイクロスフェア・ナノ粒子
私たちは、Degradex™ PLGAとPCLをベースとした、色素不含有および蛍光性のマイクロスフェアとナノ粒子を提供しています。色素不含有のPLGAマイクロスフェアおよびPLGAナノ粒子は、薬物およびRNA送達製剤における調整剤として使用でき、APIを担体に充填する前のシステム適合性試験にも利用できます。蛍光性ナノ粒子およびマイクロスフェアは、以下のような数多くのイメージングや診断の用途に使用できます。
- 結合イベントの検出やシグナル増幅
- 流体トラッキング
- 細胞トラッキング
- 食作用研究
- 蛍光顕微鏡
- 薬物送達研究
- 粒子表面に薬物分子を結合させて送達する担体
色素不含有および蛍光性粒子のいずれも表面がカルボキシ基で修飾されているため、タンパク質、ペプチド、抗体、抗原および低分子化合物の共有結合的な結合が可能です。
Degradex™ PLGAマイクロスフェアおよびナノ粒子は、複数の励起/発光波長(460/500、530/582、644/665、780/820 nm)を持つため、生体イメージングや診断アプリケーションにおける視覚化が容易です。
緑色、オレンジ色、赤色、および近赤外蛍光のPLGA粒子を、100 nm~50 μmの範囲のサイズで提供しています。