清澄化・ハーベスト
清澄化ステップは、バイオリアクターから採取した原液をダウンストリームの精製工程へ受け渡す前に不純物と粒状物質レベルを下げる機能を担います。そのための適正な分離技術を、流体ストリームやプロセスのスケール、ダウンストリーム工程で実施される処理ステップなどに応じて選択する必要があります。
メルクの清澄化ポートフォリオは、お客様がダウンストリームの操作で効果的で安定した清澄化を成功させるために必要なフィルターやホルダー、凝集剤、ハードウェアとシステムを含む豊富なオプションを取り揃えています。
清澄化フィルターホルダー・システム
ディスポーザブルデプスフィルター用のフレキシブルなハードウェアとシステムは、パイロットスケールおよび製造スケールでの清澄化に理想的で、同じフットプリント内でスケールアップおよびスケールダウンできるPodデバイスを特徴としています。
清澄化デプスフィルター&前処理のソリューション
採取した培養細胞をダウンストリームのクロマトグラフィーや精製ステップ向けに調整するため、Millistak+®とClarisolve®デプスフィルターおよび凝集剤はアップストリーム工程(1次、2次清澄化)には有用です。Millistak+® HCとHC Proは、ダウンストリームで実施される精製プロセスにおける清澄化フィルターとして使用されます。
その他のカテゴリー
清澄化プレフィルター対象製品はこちら
清澄化プレフィルターは、薬剤/生物薬剤製造のプロセスストリームから粒子や微生物を取り除きます。清澄化フィルターがどのようにしてプロセスの早期段階で不溶性不純物を除去し、重要度の高いダウンストリーム工程の操作を保護するのかについて理解を深めましょう。