無菌ろ過とバイオバーデン管理
医薬品およびバイオ医薬品のプロセスにおけるバイオバーデン管理は、患者に対して医薬品の微生物的安全性を保証するために重要です。バイオバーデン低減および無菌フィルターは、すべてのバイオバーデン管理戦略にとって必要不可欠な要素です。メルクのメンブレンフィルターの広範なポートフォリオは、細胞培養培地からプロセス中間体を経由して最終滅菌ろ過にいたるまで、すべての医薬品とバイオ医薬品ストリームの効率的なプロセシングに選択肢を提供します。メンブレンフィルターは最高レベルの滅菌保証を提供し、さまざまなフォーマットで入手可能であり、コンプライアンスの要求を満たすための包括的な文書パッケージに支えられています。
無菌フィルター
ディスポーザブルフィルターを用いた無菌ろ過は、バイオプロセシングの一般的な操作であり、バイオバーデン管理戦略の一環として使用されています。無菌ろ過は患者に対する医薬品の微生物的安全性を保証します。お客様プロセスに最適な無菌フィルターの選択方法をご確認ください。
バイオプロセス用ガス・ベントフィルター
バイオ製造の全体を通して使用されるガスベントおよびベントフィルターは、製品タンク、バイオリアクター、閉鎖系および関連するユーティリティの圧力を大気圧付近に維持するために役立ちます。プロセス用途のニーズに合った無菌ベントフィルターをご確認ください。
その他のカテゴリー
プレフィルターは、微粒子を除去して後段プロセスを保護するために使用されます。カラム保護として、また滅菌グレードフィルターの前段に使用して処理量を改善することが可能です。費用効果の高いメルクのプレフィルターが、プロセス経済性をどのように改善できるかご覧ください。
メルクのシングルラウンドのステンレス製フィルターハウジングであるSeries 4000™ ラインは、すべてのバイオ医薬品プロセスおよびろ過のニーズを満たすように予め構成されており、多様なT-Line型およびIn-Line型の設計と、広範囲のチューブサイズを提供します。