シングルユースアッセンブリ
Mobius® 2Dおよび3Dバッグアッセンブリ
Mobius® 2Dおよび3Dアッセンブリは、培地やバッファーの調製から最終充填までの各アプリケーションで、効率的でスケーラブルなバイオプロセシング流体管理のソリューションを提供します。幅広い標準およびカスタムソリューションから選択することで、シングルユース技術の柔軟性、機動性、およびサポートを向上させることができます。アッセンブリおよびソリューションは、効率を改善しながら誤動作とプロセスのリスクを低減するように設計されています。
- Mobius® 標準2Dアッセンブリ は滅菌済みで、幅広い用途にすぐに使用できます。
- Mobius® 標準3Dドラムアッセンブリ は、Pureflex™フィルムを使用し、滅菌済みで、液体の貯蔵や処理用途にすぐに使用できます。
- Mobius® 標準3D ビンアッセンブリ は、Ultimus® フィルムまたは Pureflex™ フィルムで作られ、メルクの折りたたみ技術を採用し、輸送や保管時に簡単に展開できるよう設計されています。
- Mobius® 2Dフリーズアッセンブリ は、凍結液体輸送・貯蔵用で、PureFlex™ フィルムを使用し、-80℃まで完全性を保証するためにヘリウム完全性試験済みです。
セクションの概要
Mobius® Essentialアッセンブリは、既製のシンプルなバイオプロセスバッグとチューブの標準アッセンブリです。実績のあるメルクのPureFlex™ フィルムが使用されているこれらのアッセンブリは、接続してすぐに使うことができます。2Dバッグ(1 L~50 L)、3Dバッグ(100 L~200 L)、バイオプロセスチューブアッセンブリでご提供しています。この標準アッセンブリは、現在お使いのプロセスに簡単に統合できるため、PureFlex™フィルムが使用されているMobius MyWayアッセンブリへのスケールアップへの最短経路を提供します。
- 設計と製造のリードタイムを排除
- 1 L~200 Lのサイズは、Mobius® MyWayプログラムでプレミアム・アッセンブリへと簡単にスケールアップ可能
お客様のプロセシングニーズに適したMobius® Essential アッセンブリを見つけるサポートが必要ですか?簡単なフォームに記入して、メルクのシングルユース担当者に今すぐお問い合わせください。
Mobius® MyWay – 供給のニーズに適合するオプション
Mobius® MyWayは、供給のセキュリティを強化しながら、シングルユースのリードタイムと設計の柔軟性のバランスをさらに高めるように設計された総合的な3階層プログラムです。Mobius® MyWayを使用すれば、標準的で構成可能な「目的に合った」アッセンブリを注文する柔軟性を持ちながら、短縮されたリードタイムでドキュメンテーションの支援および抽出可能なデータというメリットを享受できます。 メルク独自のアプローチで消耗品管理の負担と経費を減らし、供給の透明性を高め、セキュリティを向上させます。
Mobius® STOCK
Mobius® SELECT
Mobius® CHOICE
既製品の標準アッセンブリ
予め選定されたコンポーネントライブラリを用いる受注構成アッセンブリ
高度にカスタマイズされたソリューション
Mobius® アッセンブリ証明書および出荷試験
Mobius®は、複数の証明書レベルがあります。アッセンブリの証明書は、アッセンブリを構成する部品のクオリフィケーション、製造中に実施されるリーク試験のレベル、および製造後にアッセンブリのロットに対して実施される試験に基づいて行われます。また、証明書レベルはアッセンブリについて要求される保存期間と滅菌にも影響を与えます。
完全性をより確実に保証するためのヘリウム完全性出荷試験
Mobius®シングルユースアッセンブリ*は、ヘリウム完全性出荷試験でテストすることもできます。ヘリウム完全性試験では、2 µmほどの小さな欠陥を検出できることが確認されており、チューブや接続口などのシングルユースアッセンブリ全体をテストできる設計となっています。ヘリウム完全性試験を完全性の保証戦略に組み込むことで、製造工程でのリークや微生物侵入のリスクが低減されます。
* ヘリウム完全性試験のため、Mobius®には設計スペースに関するルールが適用されます。詳細はヘリウム試験データシートをご覧ください。
メルクのUltimus® フィルムは、専有技術であるウーブンナイロン構造により大規模処理で優れた堅牢性と耐久性を発揮するように設計されました。流体接触層は動物由来成分不使用で抽出物が少なく、Irgafos® 168が含まれていないため、良好な細胞増殖をサポートします。
メルクのPureFlex™ フィルムは、Mobius® シングルユース2Dおよび3Dバッグアッセンブリの構成に使用されています。PureFlex™ とPureFlex™ Plusの両方のフィルムは、抽出物プロファイルが低い単一の流体接触層、耐薬品性材料、および動物由来のない成分から構成されており、シングルユース製造プロセスの全体を通して必要な柔軟性と堅牢性を提供します。
Ultimus® フィルムについてご質問はありますか?技術専門家へのお問い合わせ
Mobius® シングルユースアッセンブリは、順守と制御を習得するスマートな方法であるEmprove® Programによりサポートされています
メルクの製品ポートフォリオを補完するEmprove® Programでは、お客様の一連のリスクアセスメントをサポートするためにEmprove® Dossierに含まれる信頼できる技術・規制・供給関連情報に簡単にアクセスしていただけます。Advanced Qualification Dossierは、お客様のシングルユースアッセンブリに特化した情報でカスタマイズされます。
バイオプロセスのリスク緩和
専門家と技術者のグローバルネットワークを用いて、システムのデモ、設計および導入、アットスケールプロセスシミュレーション、フィージビリティ試験、Millipore® バリデーションサービスの支援を受けたバリデーション試験、文書によるサポートを提供します。
関連資料
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Single-use systems are increasingly popular in biomanufacturing. Their adoption offers numerous advantages for greater efficiency and productivity in applications such as final filtration, mixing and aseptic connections.
- Technical Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation according to ISTA
Safe and efficient transportation of your large bulk liquid substances is critical. These liquids could include sterile water, buffers, media, intermediates, bulk drug substances and final drug products. Therefore, we completed an extensive ISTA shipping validation to provide the safest transportation for your critical bulk liquids.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films
PureFlex™ film is used to construct our Mobius® single-use assemblies and Novaseptum® sampling bags. These single-use products are used in biopharmaceutical processes, improving efficiency and productivity while reducing the risk of contamination.
- Spec Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
Mobius® 2D Freeze Assembly Data Sheet
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
Mobius® Essential Assembly Spec Sheet