粘性低減プラットフォーム
計画した投薬レジメンの実施に高濃度のタンパク質製剤が必要になることはよくありますが、タンパク質製剤の粘度が高すぎる場合は、皮下投与や投与量が制限されたり、その他の投与経路には適さないことがあります。1つの添加剤で粘度を下げようとした場合、効果がないかタンパク質の安定性を損なう可能性があります。複数の粘度低減添加剤を組み合わせたこの特徴的プラットフォームなら、製造および最終製剤にさまざまなメリットを提供できます。
バイオ医薬品の皮下投与を可能に
メルクの粘性低減プラットフォームを使用すれば、高濃度のタンパク質製剤の皮下投与が可能になり、濃度の上昇とダウンストリーム処理の改善を同時に実現できます。
本製品には以下が含まれます:
- 目標濃度を可能にするメルク独自の添加剤の組み合わせ。商業使用ライセンスが利用可能
- 臨床開発および商品化のサポートで認定されたEmprove® Expertでの添加剤の販売
- お客様の目的のタンパク質にとって最も有望なソリューションの選択をサポートするアプリケーションノウハウ
目的のタンパク質のスクリーニングをサポートします
粘性低減プラットフォームは、アミノ酸成分(L-アルギニン、L-フェニルアラニン、L-オルニチン一塩酸塩)およびアニオン性成分(ベンゼンスルホン酸、ピリドキシン塩酸塩、チアミンリン酸エステル塩化物二水和物)という2つの機能性グループからの6つの添加剤で構成されています。これらの2つの成分は相乗作用を発揮し、タンパク質の安定性を維持しながら、多くの場合で単一添加剤より効果的に粘性を低減させることができます。
6種類の添加剤は、最大9通りの機能性の組み合わせで使用できます。タンパク質はそれぞれ異なるため、お客様にとって最も有望な組み合わせを見つけるために検証することが重要です。
以下では、お客様にとって最も有望な組み合わせを見つけるために、メルクがご提供しているプラットフォーム検証オプションをご紹介します。
お客様の社内でのスクリーニング(無料)
- テストキット
- ユーザーガイド
- 技術的コンサルティング
Excipient Finder(無料)
お申込みいただければご利用いただけるウェブアプリケーション「Excipient Finder」を用いた社内でのスクリーニングでは、材料と時間を節約できます:
- 最適なソリューションを見つけるのに必要な実験が最小限に抑えられます
- 機械学習を用いたモデル
- タンパク質の配列や構造の入力は不要
実現可能性試験(フィージビリティースタディ)サービス(有償)
粘性に関して問題があるけれど、プラットフォームを試すリソースがありませんか?メルクの実現可能性試験(フィージビリティースタディ)サービスがサポートします。
- お客様の目的のタンパク質を用いて、プラットフォームをスクリーニングします。
- 最も有望な組み合わせの発見をサポートします。
- タンパク質の安定性を保ちながら高い粘度を低減することで、目標濃度を達成します。
粘性低減プラットフォームの利点:
- 相乗作用のある添加剤の組み合わせによる効率的な粘度低減
- お客様が利用するタンパク質に適したソリューションを提供する柔軟なプラットフォーム
- タンパク質の安定性の維持
- 十分に特性解析された安全性プロファイル(事前に実施したヒト非経口投与および毒性学的評価は、リクエストに応じて提供が可能)
- 競争上の差別化のための知的所有権(IP)保護
結果:タンパク質ベースの治療薬の皮下投与が可能となり、患者のコンプライアンス向上や入院回避に貢献。
関連製品資料
- Tool: Risk Mitigation and Quality Requirements for Bioprocesses
Get guidance through the challenges and quality requirements of your bio-manufacturing process.
- User Guide: Experimental Procedures to Evaluate the Viscosity Reduction Platform
Review a principle procedure to prepare a low volume of a highly concentrated protein formulation to allow for viscosity measurements.
- Article: Addressing Viscosity Challenges for Subcutaneous Injections
Learn about strategies for reducing the viscosity of high concentration drug formulations.
- White Paper: Viscosity-Reducing Excipients for Protein Formulation
Read about the effect of protein viscosity on injection force and the platform’s ability to balance viscosity reduction with protein stability
- Article: Overcoming Viscosity Challenges in High Concentration Tangential Flow Filtration (TFF)
Learn how the use of viscosity-reducing excipients can improve process economics.
- White Paper: Viscosity-Reducing Excipients for Improvement of Filtration Processes
Read about benefits of viscosity-reducing excipients on productivity and final concentrations.
社外資料
粘性と注射剤に関する目下の問題、粘性がこれまでになく大きな問題となっている理由、主な限界を克服するためのアプローチを取り上げます。
製剤における粘性に関する現在の課題、粘性低減プラットフォームの応用、および実現可能性試験サービスの利点を取り上げます。
高濃度タンパク質治療薬とその粘性に関するメルクの科学者の取り組みと、そのソリューションが患者や彼らの薬にとってどのような意味を持つのかを取り上げます。
粘性低減プラットフォーム。お客様独自のタンパク質製剤を作ります。