Merck
フローサイトメトリー用抗体
抗体と抗原の相互作用を表すグラフィック。紫色の背景に黄色のY型構造が描かれ、傾斜して1本になる部分に緑色の粒が多数付いている。色の付いた線は異なる経路または相互作用を示唆している。
フローサイトメトリーは、細胞や粒子の物理的・化学的特性を調べるために広く用いられている手法です。フローサイトメトリーでは、抗原を特異的に検出することができる抗体を用いて、細胞表面のマーカーの特性を調べることができます。これらの抗体には、蛍光色素で直接標識されたもの(直接検出)や蛍光標識された二次抗体と結合するもの(間接検出)があります。特定の抗体を特定の蛍光色素で標識することにより、細胞の選別と分析を同時に行うことができます。  
フローサイトメトリーアッセイを成功させ、再現性のある結果を得るためには、フローサイトメトリーでの使用についてバリデート済みの抗体と適切なコントロールが不可欠です。私たちは、お客様のフローサイトメトリーにおけるすべてのニーズに応えるため、高品質かつフローサイトメトリーでの使用がバリデート済みの一次抗体、二次抗体およびアイソタイプ・コントロール抗体を取り揃えています。
実験に適した抗体を簡単に検索
Antibody Explorerはクローン性、アプリケーション、種交差性、標識、宿主動物種およびフォーマット別に抗体の絞り込みができ、簡単に確認し検討および比較ができます。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。
製品仕様に特に記載のない限り、抗体製品はすべて研究用途のみで販売しており、それ以外の目的(商用利用、診断用途、治療用途など、ただしこれらに限定されない)では使用できません。私たちのバリデーションプロセスは、研究用途にのみ該当し、抗体がここに記載したような未承認の用途に使用可能であることを確認または保証するものではありません。
関連資料
  • Article: Flow Cytometry Guide
    フローサイトメトリーの基礎、従来のフローサイトメトリー構成品、重要なフローサイトメトリープロトコルステップ、適切なコントロールに関して、私たちのフローサイトメトリーガイドをご覧ください。
  • Article: Key Steps in Flow Cytometry Protocols
    フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。
  • Article: Multicolor Flow Cytometry
    マルチカラーフローサイトメトリーにおける課題、マルチカラーフローサイトメトリーパネル構築の手順、タンデム色素、およびマルチカラーアッセイデザイン用ツールに関するヒントをご覧ください。
  • Article: How to Select Flow Cytometry Dyes
    蛍光色素分子の蛍光プロファイルとフローサイトメーターの構成との整合、マルチカラーパネルにおける蛍光色素分子の性能に影響を及ぼす要因、および簡単な色素選択に役立つツールなど、フローサイトメトリー用色素選択のためのヒントをご紹介します。
  • Article: Flow Cytometry Troubleshooting Guide
    フローサイトメトリー分析を改善するためのヒントは必要ですか?フローサイトメトリー実験で直面する、例えばシグナルが見られないまたは検出できない、バックグラウンドが高い、データの取得速度が低下するといった最も一般的な問題に対する考えられる原因と解決策については、このフローサイトメトリートラブルシューティングガイドをご参照ください。
  • Article: How to Choose a Secondary Antibody
    二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。