ZooMAb® 抗体
ZooMAb®リコンビナント抗体は、モノクローナル抗体の優れた特異性と親和性、リコンビナント技術の再現性、およびサステナビリティを含む環境にやさしい代替手段を提供する、まったく新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。すべてのZooMAb®抗体は、メルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、正確に分注されているため、ロット間の一貫性をもたらします。各抗体は、最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、確実にワークすることが確認されています。ZooMAb® リコンビナント抗体の画期的な利点については、ZooMAb® テクノロジーの技術資料をご覧ください。
実験に適した抗体を簡単に検索
Antibody Explorer抗体検索は、アプリケーション、種交差性、宿主動物種、クローン性、標識およびフォーマット別に抗体の絞り込みができ、簡単に確認し検討および比較ができます。
ご希望の抗体が見つかりませんか?
私たちは、お客様のご希望のターゲットおよびアプリケーションに用いる抗体を作製するために受託ZooMAb®抗体開発サービスを提供しています。免疫原の設計と調製、抗体の開発とスクリーニング、アプリケーションに固有の試験およびお客様の目標に合わせた規模での抗体製造に関する広範囲な専門知識を活用してください。
研究目的での使用に限定されます。診断目的での使用はできません。
製品仕様に特に記載のない限り、抗体製品はすべて研究用途のみで販売しており、それ以外の目的(商用利用、診断用途、治療用途など、ただしこれらに限定されない)で使用することはできません。私たちのバリデーションプロセスは、研究用途にのみ該当し、抗体がここに記載したような未承認の用途に使用可能であることを確認または保証するものではありません。
ウサギ・モノクローナル抗体の優れた品質
ZooMAb® 抗体第一弾はウサギ由来で、低分子(600 kDa未満の化合物)やペプチド、翻訳後修飾部位(PTM)特異的抗体など、マウスでは作製が「難しい」免疫原に対して望ましい抗体を多様に産生することができます。抗原に対する多様なエピトープを認識するピコモーラー・レベルでの高い特異性によって、ウサギ抗体は一般的なアッセイのみならず、染色のアプリケーションにおいても素晴らしい結果を提供する傾向があります。FAQの詳細は、ZooMAb® 抗体に関する よくあるお問い合わせのページをご覧ください。
ZooMAb®テクノロジー - CiteAb Awardを受賞
ZooMAb® リコンビナント・モノクローナル抗体のテクノロジーは、ライフサイエンス分野の論文引用・市場データを提供するCiteAb社の「2020 Innovative Product of the Year」を受賞しました。私たちは、お客様が次の新たな大発見ができるよう、限界に挑戦し続けます。
- ZooMAb® 抗体の特長については CiteAbの受賞発表をご覧ください。
- CiteAbインタビューでは、 ZooMAb® 抗体の革新をどのように続けているかをご紹介しています。
防腐剤フリー
すべてのZooMAb® 抗体は、アジ化ナトリウムのような殺生物剤や、ウシ血清アルブミン(BSA)などの動物由来の防腐剤フリーで提供し、トレハロース入りの簡単なリン酸緩衝食塩水(PBS)のバッファーで保存されています。ZooMAb® 抗体では、潜在的な有害物質もしくは各国の安全規定に起因する問題を最小限にし、 in vivo および in vitro のどちらのアプリケーションでも利用できるようにしています。
最小限の動物の使用
すべてのZooMAb® 抗体は、動物を犠牲にすることなく製造されています。独自のリコンビナント発現系は、困難な細胞融合やハイブリドーマの樹立の必要がなく、これまでのモノクローナル抗体よりも高い特異性、親和性、再現性を実現します。
お客様のニーズに合わせた複数のサイズ
すべてのZooMAb® 抗体は、25 µLに溶解することで各ターゲットで最適な濃度になるように分注して凍結乾燥しています。そのため、必要な容量のみ購入でき、実験での使用量に応じて溶解できます。
すべてのアプリケーションの一貫性
ZooMAb® 抗体は、組換え技術によって作製され、お客様のために精製、分注しています。すべての抗体は、少なくとも3つのアプリケーションでワークするよう自社でテストしており、ウェスタンブロッティング、免疫蛍光染色、およびそのターゲットに対して一般的に用いられるアプリケーションでワークすることを保証します。
ご意見をお聞かせください
すべてのZooMAb®抗体のラベルに印刷されている便利なQRコードを利用すると、ZooMAb®抗体の新製品情報を入手したり、使用した感想をシェアすることができます。ZooMAb®抗体は、お客様のご要望に応じて設計およびテストされ、抗体保証の対象となっています。抗体保証によって製品の品質はお約束しますが、もし抗体がデータシートに記載のアプリケーションでワークしなかった場合は、別ロットもしくは別の抗体製品と交換または返金の対応をいたします。