Merck
プロテインマーカー
チャートは、異なるゲルケミストリー上で分離された場合のmPAGE<sup>®</sup> カラープロテインスタンダードの分子量(kDa)の差を示している。mPAGE<sup>®</sup> カラープロテインスタンダードは、10のカラーバンドで構成されている。mPAGE<sup>®</sup> Bis-Trisプレキャストゲル、mPAGE<sup>®</sup> LUX Bis-Tris、mPAGE<sup>®</sup> TurboMix<sup>®</sup> Bis-Tris、およびTris-Glycineの4つのゲルケミストリーの泳動パターンと見かけの分子量が表示されている。すべてのBis-Trisゲルケミストリーの見かけ上の分子量は、MPSとMESのランニングバッファーのものが示されている。カラープロテインスタンダードの分離範囲と見かけ上の分子量は、ゲルケミストリーとランニングバッファーの選択に左右される:mPAGE<sup>®</sup> プレキャストゲルとMOPSランニングバッファー[242 kDa-10 kDa]、mPAGE<sup>®</sup> プレキャストゲルとMESランニングバッファー[257 kDa-10 kDa]、mPAGE<sup>®</sup> LUXハンドキャストゲルとMOPSランニングバッファー[288 kDa-10 kDa]、mPAGE<sup>®</sup> LUXハンドキャストゲルとMESランニングバッファー[291 kDa-10 kDa]、mPAGE<sup>®</sup> TurboMix<sup>®</sup>ハンドキャストゲルとMOPSランニングバッファー[259 kDa-10 kDa]、mPAGE<sup>®</sup> TurboMix<sup>®</sup>ハンドキャストゲルとMESランニングバッファー[275 kDa-10 kDa]、Tris-GlycineハンドキャストゲルとTris-Glycineバッファー[259-10 kDa]。MOPSランニングバッファーを用いてBis-Trisゲルで分離したカラープロテインスタンダードは、所定のゲルケミストリーでMESランニングバッファーを用いた場合よりも、通常、ゲル内での泳動度が大きい。より正確な分子量の算出については、必ず未着色分子量マーカーを利用する。
12%ゲルケミストリーでのmPAGE® カラープロテインスタンダードの泳動度の差(kDa)
タンパク質分子量マーカーは、プロテインスタンダードまたはプロテインラダーと呼ばれることもあり、ターゲットとするタンパク質の分子量の推定およびウェスタンブロッティングにおける電気泳動分離または転写の進行のモニタリングに使用されます。未着色分子量マーカーは、通常、精製された規定の分子量の天然または遺伝子組換えタンパク質の混合物から成っています。ゲルまたはメンブレン上でマーカーの位置を視覚化するには、染色が必要になります。着色済みのプロテインマーカーでは、電気泳動分離・転写の効率を容易に追跡することができます。タンパク質電気泳動、等電点電気泳動、2D-PAGEアプリケーション用それぞれのプロテインスタンダードも用意しています。
セクションの概要
関連製品資料
プロテインマーカー選択表
ゲル電気泳動用mPAGE<sup>®</sup>カラープロテインマーカー
mPAGE®カラープロテインスタンダード
mPAGE®プロテインスタンダード
  • mPAGE®ウェスタンプロテインスタンダードは、大半の抗体と結合するIgG結合部位を有する、20 kDa、30 kDa、40 kDa、50 kDa、60 kDa、80 kDa、120 kDaの7つの遺伝子組換えタンパク質で構成されます。これによって、試薬を追加することなく、プロテインマーカーとサンプルタンパク質の両方が同一のウェスタンブロット上で可視化されます。
  • mPAGE®カラープロテインスタンダードには、さまざまな発色団に共有結合した、高度に精製された着色済みタンパク質10個(10 kDa~203 kDa)の混合物が含まれます。mPAGE® カラープロテインスタンダードは、SDS-PAGE中のタンパク質分離の観察やウェスタンブロッティングのメンブレン転写効率の確認およびタンパク質サイズの概算を行えるように設計されています。
  • mPAGE®未着色プロテインスタンダードには、遺伝子組換え未着色タンパク質12個(10 kDa~200 kDa)の混合物が含まれます。85 kDa、25 kDa、10 kDaのバンドは強度がより高く、基準点となります。mPAGE®未着色プロテインスタンダードは、SDS-PAGE後またはウェスタンブロッティング後の分子量測定に適しており、着色済みマーカーの移動度を較正するための基準になります。
BLUeye染色済みタンパク質ラダーには、12のバンドが11、17、20、25、35、48、63、75、100、135、180、および245 kDaの位置にあります。ゲルローディングバッファーに溶解した状態で提供され、同定しやすいように緑色と赤色の参照バンドが含まれています。
BLUeye染色済みタンパク質ラダー
BLUeye 着色済みタンパク質ラダー
BLUeye染色済みタンパク質ラダーには、12のバンドが11、17、20、25、35、48、63、75、100、135、180、および245 kDaの位置にあります。ゲルローディングバッファーに溶解した状態で提供され、同定しやすいように緑色と赤色の参照バンドが含まれています。
ゲル電気泳動用ColorBurst™プロテインマーカー
ColorBurst™プロテインマーカー
ColorBurst プロテインマーカー
ColorBurstマーカーは、化学的に還元され、鮮やかな色の色素に結合された8つのポリペプチドで構成されています。Colorburstマーカーは、サンプルの分子量の推定、電気泳動進行のモニタリング、エレクトロブロッティング終了の確認に使用されます。
SigmaMarker プロテインマーカー
SigmaMarker™プロテインマーカーは、SDS-PAGEと使用するように設計されており、大半のタンパク質またはそれらのサブユニットに共通する分子量の範囲に対応しています。これらの高および低広域分子量マーカーは、脱イオン水に溶解後すぐに使えるように、サンプルバッファーと凍結乾燥されています。マーカーは、電気泳動およびクマシーブルー染色の後に、ほぼ同じ強度の明確なバンドの分布を生成するように作られています。
タンパク質ゲル電気泳動用超低分子量マーカー
超低領域プロテインマーカー
パーフェクトプロテインマーカー
パーフェクトプロテインマーカーは、SDS-PAGEでの日常的な使用により、未知サンプルのサイズ測定が高い精度で行われるように設計されています。多くの従来型マーカー(オボアルブミン、血清アルブミンなど)と異なり、パーフェクトプロテインマーカーは、異常な移動や不均一な「ぼやけた」バンド、あるいは不正確なサイズ推定の原因となるオリゴ糖を含有しません。これらのマーカーはクマシーブルー染色での使用に最適化されていますが、量を調整することで、銀染色や蛍光色素による染色などその他のゲル染色法でも使用できます。
超低領域プロテインマーカー
超低領域分子量マーカー(MW1,060~26,600 Da)は、SDS-PAGEおよびウェスタンブロッティングにおけるプロテインマーカーとして使用されています。固定が推奨されます。
非変性プロテインマーカー
非変性マーカーは、ネイティブPAGEにおけるスタンダードとして、また、ゲル排除クロマトグラフィーにおけるカラムの較正に、使用されています。
ビオチン化マーカー
ビオチン化分子量スタンダード混合物には、SDS-PAGEスタンダード、ウェスタンブロッティング用スタンダードの両方として使用される、ビオチン標識されたタンパク質が含まれています。ストレプトアビジン-ペルオキシダーゼと適切な比色または発色基質を用いて可視化を行います。これらのマーカーは、免疫染色法によって同時に検出することができます。