mPredict™:共結晶予測サービス – AIを用いたAPI溶解性の向上
固形製剤の場合、医薬品メーカーが最も多く直面する課題は溶解性が低いことです。多くの場合:開発中の製剤の70%は低溶解性です。共結晶化は、この課題に対処するための方法として急速に発展しています。この方法では、有望なAPIをコフォーマーと組み合わせることで、薬剤の溶解性、安定性、バイオアベイラビリティを高める独自の性質を持つ共結晶が得られます。しかし、適切なコフォーマーを選ぶことは簡単ではありません。なぜなら、この選択はAPI特異的なものであり、主に純度、構造的特徴、物理的性質に依存しているからです。最適な組み合わせを見つける唯一の方法が、異なる共結晶化方法、異なる溶媒を用いて、さまざまなコフォーマーをスクリーニングすることで組み合わせの候補をそれぞれ検証することですが、これには時間がかかり、化学物質の消費量が多く、費用がかかります。また多くの場合、最適な組み合わせを見つけることができないまま終わってしまいます。
より迅速な製剤のためのAIを活用したソリューションのご提供
メルクのmPredict™ 共結晶予測サービスは、お客様の製剤に最適な賦形剤を予測するAIベースの新しいツールであり、これを用いることで、薬剤とコフォーマーとの正しい組み合わせを見つけるための格闘は終わります。代わりに、メルクのツールは、リソースを節約しながら短縮された時間枠で医薬品を開発する力を得るためのカギとなります:
- 臨床段階までの時間を短縮:創薬の早期段階で製剤化可能性を予測
- 高い費用対効果:実験やAPスクリーニングのニーズが最小限
- 画期的:AIの力を利用して、正しい決断をサポート
広範な高品質データセットに基づくメルクのmPredict™ 共結晶予測サービスは、潜在的に多数の異なる薬剤とコフォーマーの組み合わせが存在している大きな化学空間を網羅しています。それにより、お客様に化合物データを提出していただいた後、mPredict™ 共結晶予測ツールを実行して、結果のドシエと推奨事項をわずか3~5日でお客様にご提供できるサービスが実現します。
後続のサービスパッケージも、お客様が追加の実験を依頼して、AI予測を強化する機会をお客様に提供します。提案されたコフォーマーから実際に良好な共結晶が得られることが証明されて、新しいAPIをさらに効率的に考案することができるようになります。
メルクの新しい共結晶予測サービスの利用をご希望ですか?
メルクの技術担当者にお問い合わせください。メルクのAIベースのツールを利用して、お客様の製剤に最適なコフォーマーを見つけてください。