戻る
アクリルアミド/ビスアクリルアミド
Products
出荷
即日発送 (1)
ブランド
Millipore (4)
Sigma-Aldrich (4)
色
物理的形状
製品ライン
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
A2792
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
BioReagent, for molecular biology, 29:1 (ratio)
表示
価格を表示
A2917
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
for molecular biology, BioReagent, 19:1 (ratio)
表示
価格を表示
A6050
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
BioReagent, for molecular biology, 37:1 (ratio)
表示
価格を表示
A0924
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
BioReagent, for molecular biology, 49:1 (ratio)
表示
価格を表示
1290-OP
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
OmniPur
®
Grade, 40% solution, 19:1 ratio, Suitable for DNA and RNA separations and sequencing
表示
価格を表示
1490-OP
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
OmniPur
®
Grade, 40% solution, 37.5:1 ratio, Suitable for protein separations
表示
価格を表示
1590-OP
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
OmniPur
®
Grade, 40%, premixed powder, 19:1 ratio, Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing.
表示
価格を表示
1690-OP
アクリルアミド/ビスアクリルアミド,
OmniPur
®
Grade, 40% solution, Suitable for nucleic acid and protein separation sequencing.