Merck
A2917
Sigma-Aldrich
アクリルアミド/ビスアクリルアミド
for molecular biology, BioReagent, 19:1 (ratio)
別名:
Acrylamide/Bisacrylamide, 19:1 (5% crosslinker), Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
原料比
19:1 (ratio)
その他の活性
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリアクリルアミドゲルは、アクリルアミドおよびビスアクリルアミドを使用して調製されます。ビスアクリルアミドは架橋剤です。一方、アクリルアミドは、透明で安定した不溶性ゲルの形成に役立つ水溶性モノマーです。
アプリケーション
アクリルアミド/ビスアクリルアミドは以下の用途に使用されています:
  • 架橋アフィニティー精製プロトコル(cCLAP)変法での尿素ポリアクリルアミドゲルの調製
  • マイクロサテライトジェノタイピングおよび非蛍光エラスチン(ELN) (GT)n多型ジェノタイピング
  • ウエスタンブロット法のSDS-PAGEでタンパク質を分離するためのポリアクリルアミドゲル
正確に混合された乾燥粉末なので、復元するだけでタンパク質や核酸の電気泳動用の40%(w/v)ストック溶液を調製できます。濃度はアクリルアミドとビスアクリルアミドの総質量を基準としてます。
特徴および利点
有毒なアクリルアミドとビスアクリルアミドの計量を必要としません。
再構成
100 mLのA2917を構成するには、63 mLの蒸留水または脱イオン水を容器にゆっくりと加え、内容物を溶解します。固体を分割しないでください。これにより、100 mLの40%保存溶液が作成されます。
1リットルのサイズには、630 mLの水を使用します。
本品の入った容器に規定量の蒸留水をゆっくりと加えて溶解します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2917-VAR:
A2917-5X100ML:4548173185217
A2917-1L:4548173185200
A2917-BULK:
A2917-100ML:4548173185194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of sequencing RNA libraries through chemical Cross-linking coupled to affinity purification (cCLAP) in Saccharomyces cerevisiae
Wang C, et al.
Bio-protocol, 8(19) (2018)
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Estradiol via estrogen receptor beta influences ROS levels through the transcriptional regulation of SIRT3 in human seminoma TCam-2 cells
Panza S, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(5), 1-8 (2017)
Congenital Heart Disease, 129-156 (2006)
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
Raymond S and Wang YJ
Analytical Biochemistry, 1(4-5), 391-396 (1960)