Merck
A4058
Sigma-Aldrich
アクリルアミド 溶液
40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
別名:
2-Propenamide, 40% Acrylamido solution, Acrylic amide, Akrylamid, Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCONH2
CAS番号:
分子量:
71.08
Beilstein:
6185892
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
39031205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
濃度
40%
テクニック
electrophoresis: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリルアミドは、ヒトでの発がん性がおそらくあると分類されています。アミノ酸と還元糖とのメイラード反応により、揚げ物やオーブンで調理した食品で生成されます。
アプリケーション
アクリルアミド溶液は電気泳動での使用に適しています。ポリアクリルアミドゲル電気泳動によるポリペプチド鎖の分子量測定用のゲル緩衝液の調製に使用できます。ピロールの電気化学重合に使用できます。ドデシル硫酸ナトリウムゲル電気泳動によるヒストンの分子量測定に必要なpH 7.6ゲルの調製に使用できます。
調製ノート
電気泳動グレードのアクリルアミドを超純水に溶解して調製されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4058-100ML:4548173185668
A4058-VAR:
A4058-BULK:
A4058-5L:4548173224527
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical polymerization of pyrrole in acrylamide solution.
Sarac AS, et al.
Synthetic Metals, 98(3), 177-182 (1999)
Donald S Mottram et al.
Nature, 419(6906), 448-449 (2002-10-09)
Reports of the presence of acrylamide in a range of fried and oven-cooked foods have caused worldwide concern because this compound has been classified as probably carcinogenic in humans. Here we show how acrylamide can be generated from food components
The molecular weights of vertebrate histones exploiting a modified sodium dodecyl sulfate electrophoretic method.
S Panyim et al.
The Journal of biological chemistry, 246(24), 7557-7560 (1971-12-25)
The reliability of molecular weight determinations by dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
K Weber et al.
The Journal of biological chemistry, 244(16), 4406-4412 (1969-08-25)
Arianna Rath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15668-15673 (2013-09-11)
SDS/PAGE is universally used in biochemistry, cell biology, and immunology to resolve minute protein amounts readily from tissue and cell extracts. Although molecular weights of water-soluble proteins are reliably determined from their SDS/PAGE mobility, most helical membrane proteins, which comprise