安全性情報
01709
Supelco
アクリルアミド:N,N′-メチレンビスアクリルアミド 37.5:1 溶液
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 37.5:1, 40% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
品質水準
濃度
40% in H2O
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.01% free acrylic acid
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
in accordance for electrophoresis test
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01709-BULK:
01709-VAR:
01709-500ML:4548173293172
01709-100ML:4548173293165
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emily F Willis et al.
STAR protocols, 1(3), 100211-100211 (2020-12-31)
The advent of tools enabling the direct manipulation of microglia has furthered our understanding of their role in health and disease. Here, we present a detailed protocol allowing for microglia turnover in adult CX3CR1 creERT2 × iDTR or CX3CR1 creERT2