Merck
M7279
Sigma-Aldrich
N.N′-メチレンビスアクリルアミド
powder, for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
別名:
BIS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CHCONH)2CH2
CAS番号:
分子量:
154.17
Beilstein:
1706297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.05% Free carboxylic acid (T)
≤50 mg/kg Total sulfur (as SO4 ) (ICP)
導電率
≤10 μmho (2% solution)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Absorption
≤0.2 at 290 at 1%
その他の活性
DNase and RNase, none detected
SMILES記法
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N′-メチレンビスアクリルアミドは一般にビスと呼ばれます。これは、アクリルアミドモノマーの鎖からなるポリアクリルアミドゲルの調製において、架橋剤として使用されます。N,N′-メチレンビスアクリルアミドとアクリルアミドの濃度によって、ゲルの孔径が決定します。より高いビスの濃度は、重合の際により多くの架橋が形成されるため、小さな孔を備えた硬質ゲルが形成されます。また、その逆も成り立ちます。
アプリケーション
N,N′-メチレンビスアクリルアミドは次の用途に使用されています:
  • N,N-ジメチルアクリルアミド(DMAAm)ベースのクリオゲルおよびアクリルアミド(AAm)ベースのクリオゲルマトリックスを調製するモノマー溶液中の架橋剤として
  • 強靭なヒドロゲルネットワークを調製するための架橋剤として
  • ポリアクリルアミドゲルの調製のためのアクリルアミド/ビスアクリルアミドの保存溶液の調製において
タンパク質及び核酸の電気泳動で使用するためのポリアクリルアミドゲル作成の際にアクリルアミドと混合して用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7279-250G:4548173217727
M7279-25G:4548173217734
M7279-BULK:
M7279-VAR:
M7279-100G:4548173217710
M7279-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultrastretchable Conductor Fabricated on Skin-Like Hydrogel-Elastomer Hybrid Substrates for Skin Electronics
Kim SH, et al.
Advanced Materials, 30(26), 1800109-1800109 (2018)
Depletion of hemoglobin and carbonic anhydrase from erythrocyte cytosolic samples by preparative clear native electrophoresis
Damici GM, et al.
Nature Protocols, 7(1), 36-36 (2012)
Fundamentals and Techniques of Biophysics and Molecular Biology (2018)
Jong Sung Kim et al.
Nature communications, 10(1), 3575-3575 (2019-08-10)
The direct sensing and storing of the information of liquids with different polarities are of significant interest, in particular, through means related to human senses for emerging biomedical applications. Here, we present an interactive platform capable of sensing and storing
Ashok Kumar et al.
Nature protocols, 5(11), 1737-1747 (2010-10-30)
In cell affinity chromatography, type-specific cell separation is based on the interaction between cell-surface receptors and an immobilized ligand on a stationary matrix. This protocol describes the preparation of monolithic polyacrylamide and polydimethylacrylamide cryogel affinity matrices that can be used