Merck
L3771
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
for molecular biology
詳細
anionic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
powder
分子量
micellar 18,000
凝集数
62
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
吸収
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
適合性
suitable for electrophoresis
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS、別名ラウリル硫酸ナトリウム)は、種々の科学的用途、特に分子生物学、生化学、および細胞生物学の研究に広く使用されている陰イオン性界面活性剤です。その有効性は両親媒性に由来し、疎水性分子と親水性分子のいずれとも相互作用できます。SDSは、タンパク質の可溶化と変性に優れた汎用性の高い界面活性剤であるため、タンパク質抽出および精製の手順に不可欠なツールとなっています。SDS-PAGE電気泳動では、SDSはタンパク質構造を破壊することにより、それらの分子量に基づくタンパク質の分離を容易にします。
タンパク質分析以外では、SDSは脂質の電気泳動分離にも使用され、この重要な細胞成分の実験と特性解析を可能にします。さらに、種々のハイブリダイゼーションおよび分子生物学的技術へのSDSの利用により、広範囲の研究領域にわたるその汎用性が示されています。SDSはイオン条件とアニオン条件の両方で有効であるため、その有用性はさらに拡大し、さまざまな実験環境や要件に適応することができます。ペプチド鎖に結合して負電荷を与えることによりタンパク質をほどくことができるため、ゲル分離の因子としてのタンパク質形状を効果的に縮小して、正確なタンパク質サイズの測定を保証します。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムは以下に使用されています:
  • クロマチン免疫沈降
  • SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)
  • イムノブロッティング用の放射免疫沈降アッセイバッファーの成分
変性PAGEにおいてタンパク質を可溶化・変性させるために使用されています。 ほとんどのタンパク質は、タンパク質1 gにつき1.4 gのSDSという比率でSDSと結合します。 タンパク質に固有の変化は、SDSとの結合によって生じた総負電荷と比較すると、無視できる程度になります。 電荷質量比は基本的に全タンパク質について均等であるため、タンパク質は、タンパク質の分子量にのみ準じてゲル中に移動することになります。
陰イオン界面活性剤
特徴および利点
  • 分子生物学および生化学の研究のための汎用性の高い界面活性剤
  • 電気泳動用途に適している
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
アナリシスノート
変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)でテスト済み。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
同等製品
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L3771-100G:4548173201139
L3771-10KG:
L3771-VAR:
L3771-25G:4548173201153
L3771-BULK:
L3771-1KG:4548173201146
L3771-500G:4548173201160
文書ライブラリにアクセスする
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Hannah M Kaneb et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1363-1373 (2014-10-26)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disorder characterized by the selective death of motor neurons. Causative mutations in the global RNA-processing proteins TDP-43 and FUS among others, as well as their aggregation in ALS patients, have identified defects
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
関連コンテンツ
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.