詳細
anionic
62
品質水準
アッセイ
≥90% ((Assay))
分子量
288.38 g/mol
テクニック
LC/MS: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マグネシウム(Mg)製マイクロモーター合成用のJanusマイクロモーターを被覆するためのキチンの調製
- ウェスタンブロット分析用の食用鳥巣(EBN)処理細胞を溶解するための低塩溶解バッファーの成分として
- 皮膚断片を脱細胞化して小さくするための脱細胞化溶液の調製
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 定量法:≥90%
- LC/MS、電気泳動、タンパク質定量に適しています
- RNaseとデオキシリボヌクレアーゼ(DNase)の活性を阻害します
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62862-20KG:
62862-BULK:
62862-15KG:
62862-VAR:
62862-1KG:
62862-6X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック