Merck
71729
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
≥98.0% (GC)
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
rod
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
損失
≤5% loss on drying
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムはウェスタンブロット溶解緩衝液に使用されており、SDSローディングダイの調製にも使用されます。
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
イオン性界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)/ラウリル硫酸ナトリウムには生体膜を乱す能力があります。RNaseおよびデオキシリボヌクレアーゼ(DNase)活性を阻害できます。SDSは、核酸の精製に用いるいくつかの試薬の主成分の1つです。さらに、経口調剤の透過性促進物質であるとも考えられています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71729-1KG:
71729-VAR:
71729-6X500G:
71729-6X100G:
71729-500G:
71729-BULK:
71729-6X1KG:
71729-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protein expression protocol for an adenylate cyclase anchored by a Vibrio quorum sensing receptor
Beltz Stephanie and Schultz JE
eLife, 259, 168-175 (2016)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Insulin tolerance test under anaesthesia to measure tissue-specific insulin-stimulated glucose disposal
Fazakerley DJ, et al.
eLife, 259, 168-175 (2018)
Safety and efficacy of self-assembling bubble carriers stabilized with sodium dodecyl sulfate for oral delivery of therapeutic proteins
Lin P Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 259, 168-175 (2017)
A M Maillard et al.
Molecular psychiatry, 20(1), 140-147 (2014-11-26)
Anatomical structures and mechanisms linking genes to neuropsychiatric disorders are not deciphered. Reciprocal copy number variants at the 16p11.2 BP4-BP5 locus offer a unique opportunity to study the intermediate phenotypes in carriers at high risk for autism spectrum disorder (ASD)