Merck
71725
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損失
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.455 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
適合性
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、ラウリル硫酸ナトリウムとしても知られる多用途の陰イオン性界面活性剤であり、分子生物学、生化学、および種々の産業で幅広く使用されています。疎水性の炭化水素尾部と親水性の硫酸塩頭部基を特徴とする両親媒性を示すことから、タンパク質、脂質、およびその他の疎水性分子を可溶化および変性できる、効果的な界面活性剤となっています。
タンパク質生化学では、タンパク質抽出およびSDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミド電気泳動)においてSDSは極めて重要な役割を果たします。 タンパク質の二次および三次構造を破壊することによりタンパク質を変性できるため、タンパク質はゲル電気泳動の際に均一に移動できるようになり、分子量に基づくタンパク質の分離と分析が可能になります。この手法は、生体サンプル中のタンパク質の同定と特性解析に欠かせないツールとなっています。
タンパク質分析における役割に加えて、SDSは核酸抽出や各種ハイブリダイゼーション法にも使用されています。その界面活性剤特性は細胞の溶解と核酸の放出を助けて、後続の精製と分析を促進します。さらに、SDSは、相補的核酸鎖のアニーリングを促進するためにハイブリダイゼーション法に使用されて、特定のDNAまたはRNA配列の検出と分析を可能にします。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムは、以下の用途に使用されています:
  • 界面活性剤を用いた実験用のポリスチレン(PS)粒子懸濁液のイオン性界面活性剤として
  • 子宮筋および平滑筋腫組織をホモジナイズする溶解緩衝液の成分として、リン酸緩衝生理食塩水で
  • ホルマザンを溶かす溶解緩衝液の成分として
  • 高塩濃度の核抽出液の成分として
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、構造生物学の分野とタンパク質フォールディング/アンフォールディング研究において、重要な界面活性剤として働きます。SDSの硫酸基とアルキル鎖は、タンパク質の正電荷残基と疎水性残基に強く結合します。SDSは、タンパク質構造のα-ヘリックスの形成を誘導します。高濃度のSDSは、ウシ血清アルブミン(BSA)、ニワトリ卵白リゾチーム、-ラクトアルブミン、-ラクトグロブリン構造など、さまざまなタンパク質の協同的なアンフォールディングを刺激します。
特徴および利点
  • 分子生物学および生化学の研究に適している
  • 高感度用途向けのBioUltraグレード
  • DNase、RNase、NICKaseおよびプロテアーゼフリー
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 特に酸性培地で高温になると加水分解します。
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71725-500G:
71725-VAR:
71725-100G:
71725-6X100G:
71725-6X500G:
71725-BULK:
71725-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Hannah M Kaneb et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1363-1373 (2014-10-26)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disorder characterized by the selective death of motor neurons. Causative mutations in the global RNA-processing proteins TDP-43 and FUS among others, as well as their aggregation in ALS patients, have identified defects