Merck
436143
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
詳細
anionic
62
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
分子量
288.38 g/mol
不純物
≤0.06 meq/g Titr. Base
≥96.0% fatty alcohols
<4.0% unsulfated alcohols
損失
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV吸収
λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、ラウリル硫酸ナトリウムとも呼ばれ、細胞生物学、生化学、およびさまざまな産業において幅広い用途を持つ多用途の陰イオン界面活性剤です。疎水性炭化水素尾部と親水性硫酸塩頭部基を特徴とする両親媒性の性質により、タンパク質、脂質、その他の疎水性分子を可溶化および変性できる効果的な界面活性剤となります。
タンパク質生化学では、SDSはタンパク質抽出およびSDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)において極めて重要な役割を果たします。タンパク質の二次および三次構造を破壊することでタンパク質を変性させることができるため、分子量に基づいてポリアクリルアミドゲルマトリックスを介してタンパク質を均一に移動させることができます。この技術、SDS-PAGEは、タンパク質のサイズと純度を分析するうえで不可欠なツールとなっています。
タンパク質分析以外では、SDSは核酸抽出およびハイブリダイゼーション技術にも利用されています。その洗剤特性は細胞の溶解と細胞成分の可溶化に役立ち、DNAとRNAの抽出を促進します。このためSDSは、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)やサザンブロッティングなどのさまざまな分子生物学プロトコルにおける貴重な試薬となっています。ドデシル硫酸ナトリウムは、細胞生物学および生化学研究において生体分子を可溶化、変性、分離する能力があるため、さまざまな用途のある、幅広く使用される界面活性剤となっています。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムは、Bacillus amyloliquefaciens KPS46が、プライミング、シグナル伝達、タンパク質産生、ならびにダイズ(Glycine max L.)においていくつかの病気に対する組織的防御を誘発できるかどうかを研究するための検査化合物として使用されました。
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、疎水性相互作用を介してタンパク質との複合体を形成できるアニオン性界面活性剤です。タンパク質-SDS複合体の流体力学的機能はそれらのポリペプチド鎖の長さに左右されることが研究報告されています。したがって、SDSベースの電気泳動技術で、それらの分子量に基づいてタンパク質分子を分離することができます。さらに、SDSは細胞膜を可溶化するので、膜結合タンパク質を抽出することができます。
特徴および利点
  • 分子生物学および生化学研究のための非常に汎用性の高い界面活性剤
  • 重金属汚染が低濃度であることがテストで確認されているため、さまざまな用途に適合することが保証済み
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
436143-100G:
436143-25G:
436143-VAR:
436143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46.
Natthiya Buensanteai
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 25 (2009)
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.