Merck
L5750
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
分子量
288.38 g/mol
凝集数
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
water: soluble
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムは次の応用に使用されています:
  • 3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド(MIT)アッセイで不溶性紫ホルマザンを溶解
  • 酵母チューブリンのSDS–PAGEを実施
  • リノレン酸試験(LA-試験)を使用するバクテリアの全抗酸化力(TAA)評価でリノレン酸溶液への添加剤として
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
イオン性界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)/ラウリル硫酸ナトリウムには生体膜を乱す能力があります。RNaseおよびデオキシリボヌクレアーゼ(DNase)活性を阻害できます。SDSは、核酸の精製に用いるいくつかの試薬の主成分の1つです。さらに、経口調剤の透過性促進物質であるとも考えられています。
品質
主に(約70%)C12、ラウリル硫酸、ナトリウム塩からなり、残りは高級同族体です。
アナリシスノート
実際の組成はラベルに記載
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L5750-1KG:4548173201498
L5750-VAR:
L5750-BULK:
L5750-5KG:4548173201511
L5750-100G:4548173201481
L5750-500G:4548173201504
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The two alpha-tubulin isotypes in budding yeast have opposing effects on microtubule dynamics in vitro
Bode CJ, et al.
EMBO Reports, 4(1), 94-99 (2003)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics
Kullisaar T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 72(3), 215-224 (2002)
Safety and efficacy of self-assembling bubble carriers stabilized with sodium dodecyl sulfate for oral delivery of therapeutic proteins
Lin P Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 259, 168-175 (2017)
Ursolic, oleanolic and betulinic acids: antibacterial spectra and selectivity indexes.
Fontanay S, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 120(2), 272-276 (2008)