由来生物
synthetic (oragnic)
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
不純物
Insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 °C
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
密度
0.496 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 表面プラズモン共鳴を用いてシトクロムcの親和性を評価するための界面活性剤として
- 粒子の凝集を阻害し、単一のマイクロスフェアカップリングを増強するための粒子増強イムノアッセイにおける界面活性剤として
- バイオフィルム破壊剤として
特徴および利点
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- 陰イオンおよび陽イオンのレベルが微量であることが試験済み
- 生化学研究目的に理想的な高純度の製品
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L6026-50G:4548173201542
L6026-VAR:
L6026-250G:4548173201535
L6026-1KG:4548173201528
L6026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)