Merck
71736
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
別名:
SDS, ラウリル硫酸ナトリウム 溶液, 硫酸ラウリル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
anionic
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
分子量
288.38 g/mol
濃度
10% in H2O
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
密度
1.01 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウム溶液は、以下の目的にも使用されています。
  • 2x抽出緩衝液の調製
  • 免疫沈降における溶出緩衝液の成分として
  • SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)分析
生物化学的/生理学的作用
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)/ラウリル硫酸は、生体膜を破壊する能力を有するイオン性界面活性剤です。リボヌクレアーゼ(RN分解酵素)およびデオキシリボヌクレアーゼ(DNA分解酵素)活性を遮断することが可能です。SDSは、核酸の精製に使用されるいくつかの試薬に含まれる主成分の1つです。また、経口調剤における透過性賦活薬であるとも考えられます。
その他情報
ラ-ジスケ-ルでのRNAフェノ-ル抽出 ― 生物材料からの抽出時に核酸とタンパク質の解離を促進します。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71736-1ML:
71736-500ML:
71736-VAR:
71736-100ML:
71736-BULK:
71736-1ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Porous nucleating agents for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Nature Protocols, 9(7), 1621-1621 (2014)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 125, 39-39 (1987)
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg K R and Skinner M A
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Dictyostelium cultivation, transfection, microscopy and fractionation
Hirst J, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
プロトコル
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.