Merck
X100
Sigma-Aldrich
Triton X-100
laboratory grade
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
laboratory grade
詳細
non-ionic
形状
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6  °C (43 °F)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
HLB
13.5
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-100 は溶血作用を持っており、DNA 抽出に使用されます。
Triton X-100 は、一般的な非イオン性の界面活性剤であり、タンパク質の可溶化を必要とする生化学アプリケーションにおいてしばしば使用される乳化剤です。非変性の、比較的マイルドな界面活性剤であると考えられており、日常的に添加される試薬として、多くの文献に報告されています。タンパク質や細胞内小器官を抽出するための細胞の可溶化に使用されます。また、トランスフェクションのための、生細胞の膜透過処理にも使用されます。
アプリケーション
Triton-X は以下に使用されています:
  • 免疫蛍光染色のための細胞の透過処理
  • ウェスタンブロット解析における可溶化バッファーの成分
  • 電子顕微鏡用イムノゴールド標識における細胞切片の調製のための、トリス緩衝食塩水の成分
生物化学的/生理学的作用
穏やかな非変性条件下での膜成分の回収に広く用いられている非イオン性界面活性剤です。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に最適
  • 非イオン性非変性洗浄剤
  • 優れた湿潤剤かつ乳化剤
  • 汎用性の高い界面活性剤
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X100-PM:
2550046:
X100-25MG:4548173332697
2550045:
X100-1L:4548173215266
X100-100ML-C:
X100-VAR:
X100-500ML:4548173215273
X100-EW:
X100-6X500ML:4548173215303
X100-100ML:4548173215242
X100-H:
X100-5ML:4548173215297
X100-2ML-C:
X100-1GA:4548173215259
X100-2ML:4548173332703
X100-100MG:4548173332680
X100-500ML-C:
X100-1L-C:
X100-5GA:4548173215280
X100-2ML-KC:
X100-BULK:
X100-25MG-I:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Growth and hydration of Triton X-100 micelles in monovalent alkali salts: a light scattering study
Molina-Bolivar JA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(4), 870-877 (2002)
Knockdown of miR-210 decreases hypoxic glioma stem cells stemness and radioresistance
Yang W, et al.
Experimental Cell Research, 326(1), 22-35 (2003)
Masoumeh Zangeneh et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109739-109739 (2019-07-28)
The purpose of this study was to investigate the radiation dose enhancement effects of gadolinium-doped zinc oxide nanoparticles (Gd-doped ZnO NPs) under the megavoltage (MV) X-ray irradiation. ZnO NPs have preferred photocatalytic properties under UV light for cancer killing. UV
José Francisco Lima-Barbero et al.
Experimental & applied acarology, 78(4), 555-564 (2019-08-02)
Blood-feeding ectoparasites constitute a growing burden for human and animal health, and animal production worldwide. In particular, mites (Acari: Gamasida) of the genera Dermanyssus (Dermanyssidae) and Ornithonyssus (Macronyssidae) infest birds and cause gamasoidosis in humans. The tropical fowl mite, Ornithonyssus
alpha -Synuclein Is Degraded by Both Autophagy and the Proteasome
Webb LJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(27), 25009-25013 (2003)
資料
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
プロトコル
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.