Merck
D4641
Sigma-Aldrich
n-ドデシル β-D-マルトシド
≥98% (GC)
別名:
DDM, ラウリル-β-D-マルトシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H46O11
CAS番号:
分子量:
510.62
Beilstein:
55318
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
32190102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
corn
品質水準
詳細
non-ionic
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 50,000
凝集数
98
テクニック
protein quantification: suitable
不純物
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI Key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウリルマルトシドとも呼ばれるN-ドデシル-β-D-マルトシドは、非イオン性界面活性剤およびピレン(Py)の誘導体として存在します。アルキルマルトピラノシド界面活性剤として機能し、特に膜タンパク質の可溶化と結晶化に優れているため、細胞生物学および生化学の研究に不可欠なツールとなっています。その独自の性能は、膜環境を模擬するミセルを巧みに形成し、それにより膜結合タンパク質のα-らせん構造と未変性コンホメーションを保存できることに由来します。
N-ドデシル-β-D-マルトシドには、その主要な機能に加えて、例えばRNAポリメラーゼを精製および安定化する、タンパク質-脂質相互作用を検出する、およびグリコゲニンによるグルコシルおよびキシロシル転移のための基質として機能するなどの、さまざまな用途があります。マイルドで非変性的な特性を有することから、タンパク質-麻酔薬の研究にまで用途が拡大しています。全体としてN-ドデシル-β-D-マルトシドは、汎用性の高い界面活性剤として注目され、膜タンパク質研究などで幅広く使用されています。タンパク質の構造と機能の保存に重要な役割を担うことから、難解な膜生物学の研究に不可欠なツールとして広く認められています。
アプリケーション
n-ドデシルβ-D-マルトシドは、GPS-NMRやスキャッタリング技術による、一体型ヘリカル膜タンパク質のアンフォールディング状態のマッピング評価において使用されています。
タンパク質の抽出および可溶化に用いられる非イオン性界面活性剤です。
酵素の安定化や活性化、および膜研究用に使用される、非イオン性界面活性剤です。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究のための極めて汎用性の高い界面活性剤
  • タンパク質定量に適している
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4641-VAR:
D4641-1G-KC:
D4641-5G:
D4641-BULK:
D4641-1G:
D4641-25G:
D4641-500MG:
D4641-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kenneth P Watkins et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 102(2), 369-382 (2019-12-04)
Synthesis of the D1 reaction center protein of Photosystem II is dynamically regulated in response to environmental and developmental cues. In chloroplasts, much of this regulation occurs at the post-transcriptional level, but the proteins responsible are largely unknown. To discover
Ka Young Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 287(43), 36305-36311 (2012-08-16)
The G protein-coupled β(2)-adrenoreceptor (β(2)AR) signals through the heterotrimeric G proteins G(s) and G(i) and β-arrestin. As such, the energy landscape of β(2)AR-excited state conformers is expected to be complex. Upon tagging Cys-265 of β(2)AR with a trifluoromethyl probe, (19)F
Ryutaro Tokutsu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31574-31581 (2012-07-18)
Photosystem II (PSII) is a multiprotein complex that splits water and initiates electron transfer in photosynthesis. The central part of PSII, the PSII core, is surrounded by light-harvesting complex II proteins (LHCIIs). In higher plants, two or three LHCII trimers
Signe Beck Petersen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 47(4), 701-712 (2012-09-07)
Alkylmaltosides are a class of non-ionic surfactant currently in clinical trials to improve nasal permeation of peptide drugs, however few studies have detailed their potential effects on intestinal permeation enhancement. Tetradecyl maltoside (TDM, C(14)), was examined in Caco-2 monolayers and
Reiya Taniguchi et al.
Nature communications, 6, 8545-8545 (2015-10-16)
In vertebrates, the iron exporter ferroportin releases Fe(2+) from cells into plasma, thereby maintaining iron homeostasis. The transport activity of ferroportin is suppressed by the peptide hormone hepcidin, which exhibits upregulated expression in chronic inflammation, causing iron-restrictive anaemia. However, due
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.