詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
solid
分子量
538.67 g/mol
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI Key
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
15826-1G:
15826-VAR:
15826-BULK:
試験成績書(COA)