Merck
C6013
Sigma-Aldrich
ヘミコハク酸コレステリル トリス塩
anionic detergent
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン 3-ヘミスクシナート, 5-コレステン-3β-オール 3-ヘミスクシナート, CHEMS, CHS, コハク酸水素コレステリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H50O4 · C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
607.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C31H50O4.C4H11NO3/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5;5-4(1-6,2-7)3-8/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33);6-8H,1-3,5H2/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-;/m1./s1
InChI Key
SLDYONDUXRBLLR-XTCKSVDZSA-N
アプリケーション
ヘミコハク酸コレステリルトリス塩は、次の用途で使用されています。
  • グルカンシンターゼアッセイに用いる可溶化バッファーの調製
  • 常磁性ビーズにオピオイド受容体を固定するための免疫沈降バッファーの調製。
  • リポソームおよびタンパク質シナプトギリン1の膜安定剤として
  • 葉酸修飾自己マイクロエマルション化薬物送達系の成分として。
  • N-ドデシル β-D-マルトシド(DDM)と共に、赤血球ゴーストおよびケモカイン受容体CCR1を可溶化するために
  • タンパク質可溶化のために
生物化学的/生理学的作用
ヘミコハク酸コレステロールは大単層ベシクルを安定化するイオン性アニオン界面活性剤です。これらのリポソームベシクルは抗癌剤、オリゴヌクレオチドおよび抗生物質のデリバリー薬として作用します。コハク酸コレステロールも抗増殖性活性を示すことが報告されており、制癌薬として臨床上有効である可能性があります。
調製ノート
ヘミコハク酸コレステロールトリス塩の10 mg/mLメタノール溶液は透明無色の溶液となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C6013-VAR:
C6013-BULK:
C6013-100G:
C6013-25G:
C6013-1G:
C6013-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cholesteryl hemisuccinate as a membrane stabilizer in dipalmitoylphosphatidylcholine liposomes containing saikosaponin-d.
Ding, W.X., et al.
International Journal of Pharmaceutics, 300, 37-47 (2005)
Sérgio Simões et al.
Advanced drug delivery reviews, 56(7), 947-965 (2004-04-07)
Strategies used to enhance liposome-mediated drug delivery in vivo include the enhancement of stability and circulation time in the bloodstream, targeting to specific tissues or cells, and facilitation of intracytoplasmic delivery. pH-sensitive liposomes have been developed to mediate the introduction
Magdalena Grodecka et al.
Glycoconjugate journal, 29(2-3), 93-105 (2012-01-17)
Duffy antigen/receptor for chemokines (DARC) is a glycosylated seven-transmembrane protein acting as a blood group antigen, a chemokine binding protein and a receptor for Plasmodium vivax malaria parasite. It is present on erythrocytes and endothelial cells of postcapillary venules. The
Megan L Grove et al.
PloS one, 8(7), e68095-e68095 (2013-07-23)
Genotyping arrays are a cost effective approach when typing previously-identified genetic polymorphisms in large numbers of samples. One limitation of genotyping arrays with rare variants (e.g., minor allele frequency [MAF] <0.01) is the difficulty that automated clustering algorithms have to
David Ott et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 18(3), 153-160 (2005-03-26)
Opioid receptors, like many G protein-coupled receptors (GPCRs), are notoriously unstable in detergents. We have now developed a more stable variant of the mu-opioid receptor (MOR) and also a method for the immobilization of solubilized, functional opioid receptors on a