由来生物
sheep wool
品質水準
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
よく一緒に購入される製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8667-500MG:
C8667-5G:
C8667-BULK:
C8667-1G:
2003140:
C8667-100G:
C8667-VAR:
C8667-25G:
2530047:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
関連コンテンツ
PNIPAMブロックを含む両親媒性ポリマーを用いた薬物担持温度応答性ミセルの調整方法をご紹介します。