アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 比較試験のための肉製品に含まれるコレステロールの定量のためのガスクロマトグラフィー(GC)と高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における内部スタンダードとして
- ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる油に含まれる活性化合物の定量
- カラスムギ脂質から得られた不けん化物およびさまざまなステロール標準物質(フコステロール、シトステロール、カンプエステロール、シグマステロールなど)のステロール含有量を定量するためのGC分析における参照スタンダード(標準物質)として
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8003-100MG:
C8003-1G-PW:
C8003-VAR:
C8003-5G-PW:
C8003-500MG:
C8003-BULK:
C8003-1G:
C8003-5G:
C8003-250MG:
C8003-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)